Merck
ホーム哺乳類細胞培養フィブロネクチン
フィブロネクチン
George Sitterley
MilliporeSigma, St. Louis
フィブロネクチン(FN)は、多機能の細胞外マトリックス糖タンパク質であり、分子量220 kDaの、ジスルフィド結合した2つの類似したポリペプチドで構成されています。細胞性のフィブロネクチンは、構造的にも抗原的にも、血漿由来の寒冷不溶性グロブリンと同様であるため、通常、どちらに対するポリクローナル抗体も交差します。フィブロネクチン分子の慎重な分析から、フィブロネクチン分子は、細胞表面、コラーゲン、フィブリノゲンもしくはフィブリン、補体、グリコサミノグリカン、プロテオグリカン、およびヘパリンと結合することができる、機能的にも構造的にも異なるドメインを含んでいることが示されています。フィブロネクチンが細胞の接着と伸展を促進し、in vivoおよび培養のいずれにおいても細胞移動の経路に影響を及ぼす可能性があることを、多数の研究が示しています。さらに、悪性転換すると、多くの細胞が表面に結合したフィブロネクチンを失うことが示されています。フィブロネクチンは、細胞形態、細胞骨格、食作用、止血、胚分化、および創傷修復においても役割を果たしていることが示されています。フィブロネクチンは、線維芽細胞、軟骨細胞、筋芽細胞、シュワン細胞、マクロファージ、肝細胞、腸上皮細胞をはじめとした、多種多様な上皮細胞および間葉細胞によりin vitroで産生されます。細胞性フィブロネクチンは、脾臓、リンパ節、扁桃、血管壁、肝臓、腎臓、筋肉、皮膚、脳、および末梢神経を含む多くの組織に存在しています。基底膜および疎結合組織の間質に見出されます。また、血小板α-顆粒にも存在し、活性化の後、血小板表面に発現します。
フィブロネクチン(FN)
フィブロネクチン(FN)は、多機能の細胞外マトリックス糖タンパク質であり、ジスルフィド結合した、分子量220 kDaの、2つの類似したポリペプチドで構成されています。
フィブロネクチン