Merck
ホームApplicationsゲノミクス遺伝子発現・サイレンシング
遺伝子発現・サイレンシング
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、CRISPR、Cas9、合成ガイドRNA(sgRNA)、およびジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)などの遺伝子編集とサイレンシング工学技術の有力なプロバイダーです。
遺伝子発現の制御は、生物学的プロセスをコントロールする複雑な遺伝子ネットワークについて研究している研究者が活用する、最もパワフルな技術の1つです。特に、遺伝子制御実験は、がんから発達障害および神経変性疾患に至るまで、疾患との闘いに効果の高い治療薬を特定するために広く用いられています。  
細胞や組織における遺伝子発現の効果的な制御に用いられる技術は多数存在します。RNAi(RNA干渉)は自然の生物学的機序であり、二本鎖siRNA(低分子干渉RNA)により標的遺伝子発現の強力な阻害を誘導します。Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、研究者向けのRNAi商業製品の開発におけるリーダー的存在です。 
最近では、CRISPR干渉(CRISPRi)とCRISPR活性化(CRISPRa)が開発され、研究者にとってほぼ制限のない遺伝子制御オプションを実現する新しいパワフルなツールセットとなっています。Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスの比類のないCRISPR製品ラインナップを活用することで、ほぼあらゆる遺伝子を正確かつ効率的にノックダウン、ノックアウト、活性化、または過剰発現させることができます。
注目のカテゴリー
DNA分離に使用されるアガロース電気泳動ゲルの調製中の紫外線ライトボックスのクローズアップ
アガロース:特性・研究用途
アガロースバイオ試薬は、細胞培養や分子生物学の用途に対応しており、RNA/DNA電気泳動用のReady-to-Pourアガロースゲルを提供しています。
製品の購入
Diagram showing the mechanistic flow of shRNA and siRNA mediated gene silencing in cells.
Diagram showing the mechanistic flow of shRNA and siRNA mediated gene silencing in cells.
RNAi-遺伝子経路を解明する遺伝子制御
機能ゲノミクススクリーニングは創薬研究にとって不可欠であり、生体系、生物学的経路、および疾患の機序を解明することが可能になります。これらの複雑な分子間相互作用ネットワークを効果的に調査するには、高精度・高効率・長期間のノックダウンが可能なshRNAライブラリーが必要です。
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、RNAiコンソーシアム(TRC)が開発したTRC1.5およびTRC2ラインナップの独占プロバイダーです。卓越したカバー率をもたらすレンチウイルスベースのshRNAライブラリーは、全ゲノム、個々のRNAiクローン/ベクター、遺伝子ファミリーセットを含む複数のフォーマットで利用できます。
CRISPRiおよびCRISPRa-パワフルな遺伝子阻害および遺伝子活性化
CRISPRi(CRISPR干渉)およびCRISPRa(CRISPR活性化)は、基本となるDNA配列を変化させることなく、遺伝子のきわめて効率的なサイレンシングと活性化をそれぞれ実現します。大規模LOF(loss-of-function)およびGOF(gain-of-function)スクリーニングで使用すると、他の手法では見落とされがちな、特有であるが機能的には関連のある遺伝子経路を特定することが可能です。
文書の検索
詳細はこちら
データシート、証明書、技術文書については、文書の検索をご利用ください。
文書の検索
x
Synergystic Activation Mediator complex(SAM)によるCRISPRaおよびKRABドメインを用いたCRISPRiの模式図。
Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスは、遺伝子ノックダウン・過剰発現実験に必要な、最適化されたCRISPRiおよびCRISPRaライブラリー一式を提供します。プール型CRISPRi・SAM CRISPRaのレンチウイルスライブラリーは、市販の製品、あるいは特定のニーズに合わせてカスタマイズしたものを利用できます。
お客様のプロジェクトにCRISPRをご検討の場合は、Sigma-Aldrich®アドバンストゲノミクスのエキスパートにお問い合わせください
x