112976
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
99%
동의어(들):
1,4-Dihydroxy-2,5-di-tert-butylbenzene, 2,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-1,4-benzenediol, 2,5-Di-tert-butyl-1,4-benzenediol, 2,5-Di-tert-butyl-1,4-benzohydroquinone, 2,5-Di-tert-butyl-1,4-dihydroxybenzene, 2,5-Di-tert-butylquinol, 2,5-Dihydroxy-1,4-di-tert-butylbenzene, 2,5-Ditert-butylbenzene-1,4-diol, 3,6-Di-tert-butylhydroquinone
분석
99%
양식
solid
autoignition temp.
790 °F
mp
216-218 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1cc(O)c(cc1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-13(2,3)9-7-12(16)10(8-11(9)15)14(4,5)6/h7-8,15-16H,1-6H3
InChI key
JZODKRWQWUWGCD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable