주요 문서
115274
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
95%
동의어(들):
2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid, Bromoterephthalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H3-1,4-(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
245.03
Beilstein:
2616163
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
95%
mp
295-297 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)