주요 문서
153958
Sigma-Aldrich
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4NHNH2·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
223.50
Beilstein:
3565829
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
227-231 °C (dec.) (lit.)
작용기
bromo
hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI key
RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-Bromophenylhydrazine hydrochloride was used to prepare 6-(3-Bromophenylhydrazono)-7,8,9,11-tetrahydropyrido [2,1- b]quinazoline-11-one.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis and COX inhibitory activities of rutaecarpine derivatives.
Bull. Korean Chem. Soc., 26(12), 1975-1975 (2005)