주요 문서
154172
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenethyl alcohol
97%
동의어(들):
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H4CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
140.15
Beilstein:
2354310
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.507 (lit.)
density
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
4-Fluorophenethyl alcohol was used to prepare 1-fluoro-4-(2-iodoethyl)benzene.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of (?)-[4aα, 4bβ, 10bβ, 12aβ]-9-halogeno-2-methyl-1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10b, 11, 12, 12a-dodecahydronaphtho [2, 1-?] isoquinolines.
Patrick GL.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 10, 1273-1279 (1995)