Key Documents
155586
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde
99%
동의어(들):
3-Fluoro-p-anisaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
FC6H3(OCH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
154.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
형태
solid
mp
34-35 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
SMILES string
COc1ccc(C=O)cc1F
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI key
SOQCZBSZZLWDGU-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
The nuclear magnetic resonance spectral parameters for 3-Fluoro-4-methoxybenzaldehyde has been studied.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The range of in anisole derivatives. An indicator of torsion and compression of the methoxy group.
Canadian Journal of Chemistry, 63(3), 782-786 (1985)