주요 문서
157341
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroanisole
98%
동의어(들):
1,3-Dichloro-5-methoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Cl2C6H3OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
177.03
Beilstein:
1936395
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
39-41 °C (dec.) (lit.)
작용기
chloro
SMILES string
COc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,1H3
InChI key
SSNXYMVLSOMJLU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
3,5-Dichloroanisole on nitration under mild conditions yields 3,5-dichloro-2,4,6-trinitroanisole. The 35Cl Nuclear Quadrupole Resonance (NQR) frequency and spin lattice relaxation time in 3,5-dichloroanisole has been measured.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
222.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
106 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Preparation of 1, 3, 5-triamino-2, 4, 6-trinitrobenzene from 3, 5-dichloroanisole.
Ott DG and Benziger TM.
Journal of Energetic Materials, 5(3-4), 343-354 (1987)
Pressure Dependence of the Chlorine NQR in Three Solid Chloro Anisoles.
Suresh KS, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, A, 56(11), 764-772 (2001)