주요 문서
161535
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt hydrate
99%
동의어(들):
Trisodium HEDTA hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CH2N(CH2CO2Na)2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
344.20 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
288 °C (dec.) (lit.)
작용기
amine
SMILES string
O.[Na+].[Na+].[Na+].OCCN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H18N2O7.3Na.H2O/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19;;;;/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
FHGJYTNPLCNRLG-UHFFFAOYSA-K
애플리케이션
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt hydrate can be used as a complexing agent in combination with thiourea and its derivatives to enhance the deposition rate of electroless copper plating solutions.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The acceleration of nonformaldehyde electroless copper plating
Li J and Kohl PA
Journal of the Electrochemical Society, 149(12), C631-C636 (2002)