주요 문서
164577
Sigma-Aldrich
Tritylium tetrafluoroborate
동의어(들):
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3C(BF4)
CAS Number:
Molecular Weight:
330.13
Beilstein:
3659536
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
solid
Quality Level
mp
205-215 °C (dec.) (lit.)
작용기
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
InChI key
VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant involved in:
  • Synthesis of substituted dihydroazulene photoswitches
  • Carbene-based Lewis pairs for hydrogen activation
  • 1,3-Dipolar cycloaddition reactions for preparation of α−amino-β-hydroxy esters
  • Oxidation of allenic compounds
  • Mukaiyama aldol addition reactions
  • Ionic hydrogenation as a counteranion and ligand source
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)