주요 문서
17210
Sigma-Aldrich
1-Bromoheptadecane
≥95.0% (GC)
동의어(들):
Heptadecyl bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)16Br
CAS Number:
Molecular Weight:
319.36
Beilstein:
1702196
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
양식
solid
bp
126-128 °C/0.1 mmHg (lit.)
작용기
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
InChI key
HHSDZLLPIXMEIU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)