주요 문서
181803
Sigma-Aldrich
Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)
Mn 20,000
동의어(들):
2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether homopolymer, 2,6-Dimethylphenol homopolymer, 2,6-Dimethylphenol polymer, Poly(2,6-xylenol)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C6H2(CH3)2O]n
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
analytical standard
Quality Level
양식
powder
분자량
Mn 20,000
Mw 16,000-24,000 by GPC
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
A lot specific analysis is included with each unit
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)