Quality Level
refractive index
n20/D 1.502
전이 온도
Tg 108 °C
density
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-4H,1-2,5H2
InChI key
DFFZYNIDEOOVAU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객