주요 문서
189006
Sigma-Aldrich
(+)-3-(Trifluoroacetyl)camphor
98%
동의어(들):
3-(Trifluoroacetyl)-D-camphor
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15F3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
248.24
Beilstein:
6779716
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
98%
분석
98%
양식
liquid
광학 활성
[α]19/D +148°, c = 2.3 in methylene chloride
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
bp
100-101 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.172 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H15F3O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(16)7(6)9(17)12(13,14)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
InChI key
ISLOIHOAZDSEAJ-XGLFCGLISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
(+)-3-(Trifluoroacetyl)camphor reacts with suitable chiral ketone precursors to generate chiral dioxiranes in situ, which can catalyse the direct asymmetric epoxidation of unfunctionalized olefins.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Enantioselective epoxidation of unfunctionalized alkenes using dioxiranes generated in situ.
Curci R, et al.
Tetrahedron Letters, 36(32), 5831-5834 (1995)