주요 문서
194212
Sigma-Aldrich
2-Isopropenylaniline
≥98%
동의어(들):
2-(1-Methylethenyl)aniline, 2-(1-Methylethenyl)benzenamine, 2-(Prop-1-en-2-yl)aniline, o -Isopropenylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)C6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
133.19
Beilstein:
3081217
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
≥98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
95 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H11N/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-6H,1,10H2,2H3
InChI key
HEDYZFYQYPWWCC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)