주요 문서
203300
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) sulfate octahydrate
≥99.99% trace metals basis
동의어(들):
Gadolinium(3+) trisulfate octahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Gd2(SO4)3 · 8H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
746.81
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
≥99.99% trace metals basis
양식:
solid
Quality Level
분석
≥99.99% trace metals basis
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: gadolinium
불순물
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
density
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
InChI key
JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1