주요 문서
203386
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachloroaurate(III) hydrate
99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH4AuCl4
CAS Number:
Molecular Weight:
356.82
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석:
99.99% trace metals basis
양식:
solid
solubility:
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
분석
99.99% trace metals basis
양식
solid
불순물
≤200 ppm Trace metallic impurities analysis (ICP)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
alcohol: slightly soluble(lit.)
SMILES string
O.[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H3N.H2O/h;4*1H;1H3;1H2/q+3;;;;;;/p-3
InChI key
DTYXSEJVOCMIPK-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1