추천 제품
vapor density
6.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 85 °C)
분석
97%
autoignition temp.
730 °F
expl. lim.
0.77 %, 150 °F
5.6 %, 184 °F
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
131-133 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.111 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(=O)C1CCC(CC1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
LNGAGQAGYITKCW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate, mixture of cis and trans may be used in chemical synthesis studies.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter