주요 문서
206512
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-ethynylbenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HC≡CC6H4Br
CAS Number:
Molecular Weight:
181.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
64-67 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
InChI key
LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
1-Bromo-4-ethynylbenzene was used in the synthesis of 1-bromo-4-(4′-tetrahydropyranyloxy-1′-ethynylphenyl)benzene.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Long TM and Swager TM.
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3407-3412 (2002)