주요 문서
216631
Sigma-Aldrich
Chloromethyl phenyl sulfide
97%
동의어(들):
(Phenylthio)methyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SCH2Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
158.65
Beilstein:
1617369
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.594 (lit.)
bp
66 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
thioether
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChI key
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for the high-yield thiomethylation of O-silylated lactone and ester enolates in the synthesis of α-methylene lactones and esters.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
101 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Liebigs Ann. Chem., 49-49 (1993)