문서
218243
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
98%
동의어(들):
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
Beilstein:
2961587
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]22/D −15°, neat
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F
Flash Point (°C)
78 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter