주요 문서
219517
Sigma-Aldrich
Glycine sodium salt hydrate
98%, for peptide synthesis
동의어(들):
Glycine monosodium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCH2CO2Na · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
97.05 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
제품명
Glycine sodium salt hydrate, 98%
Quality Level
분석
98%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
197-201 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)