주요 문서
225045
Sigma-Aldrich
2-(Phenylsulfonyl)aniline
97%
동의어(들):
2-Aminophenyl phenyl sulfone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5SO2C6H4NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
233.29
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
mp
120-122 °C (lit.)
작용기
sulfone
SMILES string
Nc1ccccc1S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2S/c13-11-8-4-5-9-12(11)16(14,15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
JBCUKQQIWSWEOK-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-(Phenylsulfonyl)aniline may be used in chemical synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)