분석
94%
bp
145 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
31.5-36 °C (lit.)
density
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CN(CCO)CCO
InChI
1S/C7H17NO3/c1-7(11)6-8(2-4-9)3-5-10/h7,9-11H,2-6H2,1H3
InChI key
ZFECCYLNALETDE-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)