주요 문서
236136
Sigma-Aldrich
Cobalt(III) fluoride
동의어(들):
Cobalt trifluoride, Cobaltic fluoride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CoF3
CAS Number:
Molecular Weight:
115.93
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
powder
Quality Level
농도
48.5-52.5% Co (with A-Nitroso-B-Naphthol, gravimetric)
density
3.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[Co](F)F
InChI
1S/Co.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
WZJQNLGQTOCWDS-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
문서
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.