주요 문서
242373
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromopropionate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCH2CH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
167.00
Beilstein:
1742949
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
64-66 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)CCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3
InChI key
KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Methyl 3-bromopropionate was used in the synthesis of spiroanellated γ-lactones, pinacols and unprecedented 3-(1-hydroxycycloalkyl)-l-oxaspiro[n,m]alkan-2-ones.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Samarium diiodide promoted spirolactonization of cycloalkanones.
Hua Z, et al.
Tetrahedron, 47(34), 7037-7044 (1991)