주요 문서
242578
Sigma-Aldrich
3-Chloroiodobenzene
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClC6H4I
CAS Number:
Molecular Weight:
238.45
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.631 (lit.)
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.926 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
iodo
SMILES string
Clc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
The multiple-quantum proton NMR spectra of 3-chloroiodobenzene was studied.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102.00 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Multiple-quantum NMR spectroscopy of molecules aligned in liquid-crystalline solvents.
Field LD, et al.
Journal of Magnetic Resonance, 97(3), 451-465 (1969)