주요 문서
248207
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
142.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
solid
mp
147-149 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
Cc1ccsc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6O2S/c1-4-2-3-9-5(4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
InChI key
IFLKEBSJTZGCJG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-Methyl-2-thiophenecarboxylic acid has been used in the synthesis of zinc and cadmium carboxylate complexes.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Non-covalently aggregated zinc and cadmium complexes derived from substituted aromatic carboxylic acids: Synthesis, spectroscopy, and structural studies.
Palanisami N, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 405, 522-531 (2013)