주요 문서
251119
Sigma-Aldrich
Dicarbonylcyclopentadienyliodoiron(II)
97%
동의어(들):
Dicarbonyl(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)iodoiron
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H5FeIO2
CAS Number:
Molecular Weight:
303.86
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
core: iron
reagent type: catalyst
mp
119 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Fe]I.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.2CO.Fe.HI/c1-2-4-5-3-1;2*1-2;;/h1-5H;;;;1H/q;;;+1;/p-1
InChI key
PNLPBVANFPNCSW-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)