251445
Rubidium iodide
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Hydriodic acid rubidium salt, Rubidium monoiodide, Rubidium(1+) iodide
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
불순물
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1300 °C/1 atm (lit.)
mp
656 °C (lit.)
solubility
ethanol: soluble(lit.)
density
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Rb+].[I-]
InChI
1S/HI.Rb/h1H;/q;+1/p-1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)