주요 문서
251720
Sigma-Aldrich
Pentaerythritol allyl ether
technical grade, 70%
동의어(들):
Allyl pentaerythritol, Pentaerythritol triallyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C(CH2OCH2CH=CH2)x(CH2OH)y
CAS Number:
EC Number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
technical grade
Quality Level
분석
70%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(COCC=C)(COCC=C)COCC=C
InChI
1S/C8H16O4/c1-2-3-12-7-8(4-9,5-10)6-11/h2,9-11H,1,3-7H2
InChI key
RFIMISVNSAUMBU-UHFFFAOYSA-N
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)