주요 문서
263427
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CF3)2C6H3CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
253.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.4234 (lit.)
density
1.42 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
nitrile
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(CC#N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H5F6N/c11-9(12,13)7-3-6(1-2-17)4-8(5-7)10(14,15)16/h3-5H,1H2
InChI key
YXGWYBUKRTYHJM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)