분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4916 (lit.)
bp
94-95 °C/13 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
InChI key
VWJSSJFLXRMYNV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3′,4′-Difluoroacetophenone may be used in chemical synthesis.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
167.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
75 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter