주요 문서
275719
Sigma-Aldrich
4′-Ethoxyacetophenone
98%
동의어(들):
4′-ethoxy acetophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5OC6H4COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
164.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
98%
형태
solid
bp
268-269 °C/758 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)