주요 문서
279285
Sigma-Aldrich
Acetic acid-1-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH313CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
61.04
Beilstein:
1699486
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.372 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
C[13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i2+1
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-VQEHIDDOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
104.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
40 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)