주요 문서
280801
Sigma-Aldrich
Tantalum(IV) carbide
≤5 μm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
TaC
CAS Number:
Molecular Weight:
192.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: tantalum
입자 크기
≤5 μm
SMILES string
[C-]#[Ta+]
InChI
1S/C.Ta/q-1;+1
InChI key
DUMHRFXBHXIRTD-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1