주요 문서
283649
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine vanadium(IV) oxide
동의어(들):
Oxo[5,10,15,20-tetraphenylporphinato(2-)]vanadium, Vanadyl(IV) meso-tetraphenylporphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C44H28N4OV
CAS Number:
Molecular Weight:
679.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: vanadium
λmax
423 nm
SMILES string
O=[V]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.O.V/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
InChI key
WDCQRRQLLCXEFB-YKKPBKTHSA-N
애플리케이션
Thin films of VOTPP may be used in detecting methane gas.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Thin films for microsensors
Yahaya M and Salleh MM et al.
Advanced Mat. null