주요 문서
284769
Sigma-Aldrich
6-Methylpyridine-3-carboxamide
98%
동의어(들):
2-Methylpyridine-5-carboxamide, 6-Methylnicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
136.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
mp
197-199 °C (lit.)
solubility
water: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
작용기
amide
SMILES string
Cc1ccc(cn1)C(N)=O
InChI
1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-6(4-9-5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
InChI key
IJXDURUAYOKSIS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
6-Methylpyridine-3-carboxamide may be used in chemical synthesis studies.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Nicotinamide derivatives and mitochondrial respiration.
P E O'Sullivan et al.
Biochemical Society transactions, 24(1), 61S-61S (1996-02-01)