주요 문서
293091
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-magnesium iodide solution
1.0 M in diethyl ether, 99 atom % D
동의어(들):
Trideutero-methylmagnesium iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3MgI
CAS Number:
Molecular Weight:
169.26
Beilstein:
3587273
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
양식
liquid
농도
1.0 M in diethyl ether
density
0.871 g/mL at 25 °C
응용 분야
pharmaceutical
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[Mg]I
InChI
1S/CH3.HI.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1/i1D3;;
InChI key
AUPXBVDHVRZMIB-GXXYEPOPSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1