주요 문서
298077
Sigma-Aldrich
5-Dodecanolide
99%
동의어(들):
(±)-5-Dodecanolide, (±)-δ-Heptyl-δ-valerolactone, (±)-6-Heptyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Hydroxydodecanoic acid δ-lactone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H22O2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.30
Beilstein:
1282749
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
140-141 °C/1 mmHg (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
QRPLZGZHJABGRS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ti-Catalyzed Regiodivergent Openings of Unbiased Epoxides.
Gansauer A, et al.
Synfacts, 2007(06), 0629-0629 (2007)