About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
Beilstein:
1721790
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
290 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m1/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-RFZPGFLSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
A mixture of stereoisomers.
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.