주요 문서
300616
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
152.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (CP)
형태
solid
광학 활성
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
기술
protein expression: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-OSIBIXDNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)