주요 문서
303054
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone
99%
동의어(들):
1-Acetyl-2-naphthol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC10H6COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
186.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
solid
mp
65-67 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
CC(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c1-8(13)12-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(12)14/h2-7,14H,1H3
InChI key
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2′-Hydroxy-1′-acetonaphthone was used in preparation of 1-(N-isopropyl-a-iminoethyl)-2-naphthol, Schiff base.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Intramolecular hydrogen bond investigations in Schiff bases derivatives of 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 2-hydroxy-1-acetonaphthone in CDCl< sub> 3</sub> solution and in the solid state by NMR methods.
Schilf W, et al.
Journal of Molecular Structure, 602, 41-47 (2002)