주요 문서
310204
Sigma-Aldrich
Copper(II) 4,4′,4′′,4′′′-tetraaza-29H,31H-phthalocyanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H12CuN12
CAS Number:
Molecular Weight:
580.02
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
형태
solid
SMILES string
[Cu]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cnccc37)c8cnccc68)c9cnccc59)c%10cnccc4%10
InChI
1S/C28H12N12.Cu/c1-5-29-9-17-13(1)21-33-22-14-2-6-31-11-19(14)27(35-22)40-28-20-12-32-8-4-16(20)24(39-28)38-26-18-10-30-7-3-15(18)23(37-26)36-25(17)34-21;/h1-12H;/q-2;+2
InChI key
VHJDNKDQMUHOKI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)