주요 문서
320595
Sigma-Aldrich
Butadiene sulfone-2,2,5,5-d4
98 atom % D
동의어(들):
2,2,5,5-Tetradeutero-3-sulfolene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4D4H2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
122.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
양식
solid
mp
67-68 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])C=CC([2H])([2H])S1(=O)=O
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2/i3D2,4D2
InChI key
MBDNRNMVTZADMQ-KHORGVISSA-N
애플리케이션
Convenient source of butadiene-1,1,4,4-d4.
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
233.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
112.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1005-1005 (1987)