주요 문서
324582
Sigma-Aldrich
Iodoethane-d5
99.5 atom % D, contains copper as stabilizer
동의어(들):
Ethyl-d5 iodide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CD2I
CAS Number:
Molecular Weight:
161.00
Beilstein:
1840101
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99.5 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
포함
copper as stabilizer
refractive index
n20/D 1.5091 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
-108 °C (lit.)
density
2.013 g/mL at 25 °C
응용 분야
pharmaceutical
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
HVTICUPFWKNHNG-ZBJDZAJPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
Flash Point (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)(in analogy to similar products)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Chromatography A, 688, 243-243 (1994)