주요 문서
331406
Sigma-Aldrich
cis-Dichlorobis(triethylphosphine)platinum(II)
98%
동의어(들):
(Et3P)2PtCl2, cis-Bis(triethylphosphine)platinum dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(C2H5)3P]2PtCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
502.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
powder
반응 적합성
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
193-194 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Pt]Cl.CCP(CC)CC.CCP(CC)CC
InChI
1S/2C6H15P.2ClH.Pt/c2*1-4-7(5-2)6-3;;;/h2*4-6H2,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
WPWLTKRUFHHDLP-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)