주요 문서
336513
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Cyclohexylethylamine
98%
동의어(들):
(S)-(+)-α-Methylcyclohexanemethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H11CH(CH3)NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
127.23
Beilstein:
2935069
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
광학 활성
[α]25/D +3.5°, neat
광학 순도
ee: 95% (GLC)
refractive index
n20/D 1.4614 (lit.)
bp
60 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
C[C@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
XBWOPGDJMAJJDG-ZETCQYMHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)