주요 문서
346489
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3OC6H4CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
190.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
83-86 °C/24 mmHg (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
aldehyde
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
InChI key
FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
163.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
73 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)