Key Documents
347450
Sigma-Aldrich
Lithium deuteroxide solution
7.5 wt. % in D2O, ≥98 atom % D
동의어(들):
Lithium deuteroxide (3N in D2O) solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
LiOD
CAS Number:
Molecular Weight:
24.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
동위원소 순도
≥98 atom % D
형태
liquid
농도
7.5 wt. % in D2O
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.363
질량 이동
M+1
SMILES string
[Li+].[O-][2H]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD
InChI key
WMFOQBRAJBCJND-DYCDLGHISA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable